Beschreibung
Aufsätze zum Grundgerät austauschbar.
VX 1 Einhandaufsatz
Zum Schütteln einzelner nicht fixierter Gefässe von 1 bis 250mL
B/T/H: 130/135/40mm
Gewicht: 160 g
VX 2 Reagenzglasaufsatz
Für bis zu 36 Reagenzgläser oder Zentrifugenröhrchen mit φ 16mm
B/T/H: 140/145/115mm
Gewicht: 300 g
Material Makrolon
VX 2E Eppendorf-Aufsatz
Zum intensiven Schütteln von bis zu 64 Eppendorfröhrchen (1,5mL)
B/T/H: 210/210/65mm
Gewicht: 790 g
VX 7 Schalenaufsatz
Zum sanften Schütteln von Kulturflaschen, Petrischalen usw
B/T/H: 410/210/40mm
Gewicht: 740 g
VX 8 Universalaufsatz
Zum schnellen und sicheren Einspannen von z.B. 2 Erlenmeyer-Kolben bis 500mL
B/T/H: 265/136/60mm
Gewicht: 760 g
Spannbereich: 25 - 135mm
Gefäss-Mindesthöhe: 80mm
VX 8.1 Spannwalze (ohne Abbildung)
Ersatzteil für VX 8 Universalaufsatz
Typ: Reagenzglasaufsatz VX 2
VX 1 Einhandaufsatz
Zum Schütteln einzelner nicht fixierter Gefässe von 1 bis 250mL
B/T/H: 130/135/40mm
Gewicht: 160 g
VX 2 Reagenzglasaufsatz
Für bis zu 36 Reagenzgläser oder Zentrifugenröhrchen mit φ 16mm
B/T/H: 140/145/115mm
Gewicht: 300 g
Material Makrolon
VX 2E Eppendorf-Aufsatz
Zum intensiven Schütteln von bis zu 64 Eppendorfröhrchen (1,5mL)
B/T/H: 210/210/65mm
Gewicht: 790 g
VX 7 Schalenaufsatz
Zum sanften Schütteln von Kulturflaschen, Petrischalen usw
B/T/H: 410/210/40mm
Gewicht: 740 g
VX 8 Universalaufsatz
Zum schnellen und sicheren Einspannen von z.B. 2 Erlenmeyer-Kolben bis 500mL
B/T/H: 265/136/60mm
Gewicht: 760 g
Spannbereich: 25 - 135mm
Gefäss-Mindesthöhe: 80mm
VX 8.1 Spannwalze (ohne Abbildung)
Ersatzteil für VX 8 Universalaufsatz
Typ: Reagenzglasaufsatz VX 2
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | Für bis zu 36 Reagenzgläser oder Zentrifugalröhrchen mit einem Durchmesser von 16 mm |
| Röhrchengröße | 16 mm |
| Produkttyp | Teströhrchen-Befestigung |
| Material | Makrolon |
| Modell | VX2 |
| Anzahl Positionen | 36 |