Learn More
uvex MACSOLE™ Boots S7
Artikelnummer. 30533584 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. Größe unitSize
30533584 51 1 Paar
30533590 36 1 Paar
30533583 37 1 Paar
30533586 38 1 Paar
30533582 39 1 Paar
30533588 40 1 Paar
30533597 41 1 Paar
30533602 42 1 Paar
30533572 43 1 Paar
30533604 44 1 Paar
30533569 45 1 Paar
30533573 46 1 Paar
30533587 47 1 Paar
30533601 48 1 Paar
30533595 49 1 Paar
30533603 50 1 Paar
30533575 52 1 Paar
17 options
Artikelnummer. 30533584
Marke: uvex 6863351
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
These uvex 3 MACSOLE™ boots are designed for heavy-duty applications.
The uvex 3, but even more robust.
  • The MACSOLE™ S7 68633 boots with rubber outsole provides even stronger support for heavy-duty applications, making it particularly resistant to heat, chemicals and cuts.
  • The MACSOLE™ rubber sole technology also impresses with its unbeatable slip resistance (SR), even in the cold.
  • EN ISO 20345: S7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Black, Blue
Material Rubber, Leather
Größe 51
Zehenmaterial Polymer
Einwegprodukt Reusable
Geschlecht Men's
Fit Wide Width
Latexfrei No
Waterproof Yes
Produkttyp Boots