Learn More
uvex MACSOLE™ Boots S7
Artikelnummer. 30533590 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30533590 36 1 Paar
30533583 37 1 Paar
30533586 38 1 Paar
30533582 39 1 Paar
30533588 40 1 Paar
30533597 41 1 Paar
30533602 42 1 Paar
30533572 43 1 Paar
30533604 44 1 Paar
30533569 45 1 Paar
30533573 46 1 Paar
30533587 47 1 Paar
30533601 48 1 Paar
30533595 49 1 Paar
30533603 50 1 Paar
30533584 51 1 Paar
30533575 52 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 30533590 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6863336
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese uvex 3 MACSOLE™ Die Stiefel sind für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert.
Der uvex 3, aber noch robuster.
  • Die MACSOLE™ Der Stiefel S7 68633 mit Gummisohle bietet eine noch stärkere Unterstützung für anspruchsvolle Anwendungen und ist dadurch besonders widerstandsfähig gegen Hitze, Chemikalien und Schnitte.
  • Die MACSOLE™ Die Gummisohlentechnologie besticht zudem durch ihre unübertroffene Rutschfestigkeit (SR ), selbst in der Kälte.
  • EN ISO 20345: S7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Schwarz, Blau
Material Naturkautschuk, Leder
Größe 36
Zehenmaterial Polymer
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Geschlecht Herren
Fit Breite
Latexfrei Nein
Waterproof Ja
Produkttyp Stiefel