missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAD2L1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18212220 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18212220 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18212220

Marke: Novus Biologicals NBP133529

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

MAD2L1 Polyclonal specifically detects MAD2L1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MAD2L1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:3000
Zusammensetzung 0.1M Tris (pH 7.0), 0.1M Glycine and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Gen-Alias HSMAD2, MAD2 (mitotic arrest deficient, yeast, homolog)-like 1, MAD2 mitotic arrest deficient-like 1 (yeast), MAD2-like protein 1, MAD2mitotic arrest deficient, yeast, homolog-like 1, Mitotic arrest deficient 2-like protein 1, mitotic spindle assembly checkpoint protein MAD2A
Gensymbole MAD2L1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human MAD2L1. The exact sequence is proprietary.
Molekulargewicht des Antigens 24 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4085
Testspezifität Tested in human. Predicted cross-reactivity based on sequence identity: Rhesus Monkey (100%). Not yet tested in any other species.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Show More Show Less

For Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.