Learn More
MAD2L2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2A4C2, Proteintech
Artikelnummer. p-7223654 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16829535 20 μL 20 Mikroliter
16819535 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 16829535
Marke: Proteintech 671001IG20UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
The MAD2L2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MAD2L2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MAD2L2 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Antigen MAD2L2
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 2A4C2
Konzentration 1000 μg/mL
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Mouse
Menge 20 μL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10459
Zielspezies Human, Rat, Mouse
Isotype IgG2b