Learn More
MAdCAM-1 Antibody (RM0284-11A55), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18141080 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18141080 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18141080
Marke: Novus Biologicals NBP211785AF647
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rat Monoclonal Antibody
MAdCAM-1 Monoclonal specifically detects MAdCAM-1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MAdCAM-1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon RM0284-11A55
Konjugat Alexa Fluor 647
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Gen-Alias hMAdCAM-1, MACAM1, MAdCAM-1, mucosal addressin cell adhesion molecule 1, mucosal addressin cell adhesion molecule-1, mucosal vascular addressin cell adhesion molecule 1
Gensymbole MADCAM1
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse recombinant MAdCAM-1 (extracellular domain)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8174
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2