Learn More
MAFF Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen MAFF
Konzentration 0.42 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16810674
Unterlagen ansehen
Proteintech
12771-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16800674
Unterlagen ansehen
Proteintech
12771-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a basic leucine zipper (bZIP) transcription factor that lacks a transactivation domain. It is known to bind the US-2 DNA element in the promoter of the oxytocin receptor (OTR) gene and most likely heterodimerizes with other leucine zipper-containing proteins to enhance expression of the OTR gene during term pregcy. The encoded protein can also form homodimers, and since it lacks a transactivation domain, the homodimer may act as a repressor of transcription. This gene may also be involved in the cellular stress response. Multiple transcript variants encoding two different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
MAFF
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
O54791, Q9ULX9
17133, 23764, 366960
MAFF Fusion Protein Ag3460
Primary
-20°C
MAFF
0.42 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
hMafF, MAFF, Transcription factor MafF, U MAF
Maff
IgG
Antigen Affinity Chromatography