Learn More
Mafosfamid-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30012838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012838 1 mg 1 Milligramm
30007978 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30012838 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM1103001MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84211-05-2
Summenformel C9H18Cl2N2NaO5PS2
Molekulargewicht (g/mol) 423.24
Synonym rel-2-[[(2R,4R)-2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2-oxido-2H-1,3,2-oxazaphosphorin-4-yl]thio]ethanesulfonic Acid Sodium, Mafosfamid Sodium, Z 7557, cis-Mafosfamide Sodium;
IUPAC-Name Natrium-2-(((2R,4R)-2-(Bis(2-Chlorethyl)-2-Oxido-1,3,2-Oxazaphosphinan-4-yl)Thio)Ethan-1-Sulfonat
SMILES ClCCN(P1(N[C@@H](CCO1)SCCS(=O)([O-])=O)=O)CCCl.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Mafosfamide Sodium Salt (Mixture of Diastereomers)
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H19Cl2N2O5PS2.Na/c10-2-4-13(5-3-11)19(14)12-9(1-6-18-19)20-7-8-21(15,16)17;/h9H,1-8H2,(H,12,14)(H,15,16,17);/q;+1/p-1/t9-,19-;/m1./s1
Formelmasse 421.97