Learn More
Cole-Parmer™ Mag Drive PP Centrifugal Pump with Enclosed Motor
Click to view available options
Flussrate:
8,2 GPM
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Das Doppellagersystem bewältigt Drucklasten für eine längere Lebensdauer
- Leise, energieeffizient und kompakt
- Der interne Kühlkreislauf reduziert die Lagertemperatur
- Abgedichteter Motor für den Einsatz in rauen Umgebungen
- Alle benetzten Teile sind nicht aus Metall gefertigt und bieten so eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Stromstärke | 0,27 Amp |
| Enthält | 6 ft. (1,8 m)-Kabel mit abisolierten Enden |
| Motordrehzahl | 3400 U/min |
| Abmessungen (L x B x H) | 21 x 10,8 x 10,2 cm (8,25 x 4,25 x 4 in.) |
| Material | Polypropylen |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 176 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 80 °C |
| Flussrate | 8,2 GPM |
| Maximaler Druck | 10 psi |
| Spannung | 220 V |