Learn More
MP BIOMEDICALS MagBeads FastDNA Gebrauchsfertiges Kit für MPure-32 96 Vorbereitungskurse
Artikelnummer. 30067474 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Proben:
96 Aufreinigungen
Packungsgröße:
96 Ansätze
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Proben Packungsgröße
30067474 96 Aufreinigungen 96 Ansätze
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30067474 Lieferant MP BIOMEDICALS Lieferanten-Nr. 117033600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00 €
    1483.65 € / 96 Ansätze
    Sparen 76.35 €
    4% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MagBeads FastDNA™ Das Kit dient der schnellen Extraktion von DNA aus Gewebe, Zellen, Blut, Speichel, Abstrichen, Blutstropfen, Sperma und anderen klinischen Proben. MPure-32™ aNAP-System.
MagBeads FastDNA™ Das Kit basiert auf der Reinigungsmethode von hochbindenden magnetischen Partikeln.
  • Die Probe wird lysiert und verdaut.
  • DNA wird in das Lysat freigesetzt.
  • Nach Zugabe von Magnetpartikeln und Bindungslösung wird die DNA an der Oberfläche der Magnetpartikel adsorbiert, während Verunreinigungen wie Proteine ohne Adsorption entfernt werden.
  • Die adsorbierten Partikel wurden mit Waschpuffer gewaschen, um die Proteine und Verunreinigungen zu entfernen, mit Ethanol gewaschen, um Salze zu entfernen, und schließlich wurde die DNA mit Elutionspuffer eluiert.
Spezifikation
Format Bausatz
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp Gewebe, Zellen, Blut, Speichel, Tupfer, Sperma, Weitere klinische Stichproben
Zur Verwendung mit (Anwendung) DNA-Extraktion
Anzahl Proben 96 Aufreinigungen
Produkttyp DNA-Kit
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (MPure-32) MagBeads FastDNA Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Dodecyl Sulphate, n-Hexadecane, Proteinase K, maleicacid, Ethanol, Guanidine Hydrochloride