Learn More
MP BIOMEDICALS Magbeads FastRNA Gebrauchsfertiges Kit für MPure-32 96 Vorbereitungskurse
Alle ansehen MP Biomedicals ProdukteBeschreibung
Magbeads FastRNA Das Kit kombiniert die Geschwindigkeit und Effizienz der siliziumbasierten Technologie mit der bequemen Handhabung magnetischer Partikel zur Reinigung von Gesamt-RNA.
- Die Proben werden lysiert und die RNA wird in einem Schritt aus den Lysaten durch ihre Bindung an die Silicaoberfläche der Partikel in Gegenwart eines chaotropen Salzes gereinigt.
- Die Partikel werden mithilfe eines Magneten von den Lysaten getrennt und die DNA wird durch Behandlung mit RNase-freier DNase entfernt.
- Die Magnetpartikel werden effizient gewaschen, und die RNA wird in RNase-freiem Wasser eluiert.
Das Kit basiert auf der Reinigungstechnologie mit superparamagnetischen Partikeln und kommt ohne Phenolchloroform-Extraktion oder Alkoholfällung aus. Der gesamte Extraktionsprozess dauert nur 60 Minuten. Die gereinigte RNA ist nun bereit für nachfolgende Anwendungen wie RT-PCR, Virus-RNA-Tests usw. Die in den Kits enthaltenen Puffer können sowohl für manuelle Extraktionsverfahren als auch für automatische Nukleinsäureextraktionsgeräte verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Probentyp | Gewebe und Zellen in Kultur |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNA-Extraktion |
| Anzahl Proben | 96 Preps |
| Produkttyp | RNA-Kit |
Sicherheit und Handhabung
- (MPure-32) Magbeads FastRNA Kit
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: Proteinase K, Guanidine Thiocyanate, Ethanol