Learn More
MAGE 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Clone: 9Y6K1, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18334316 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18334316 100 μg 100 Mikroliter
18390127 20 μg 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 18334316
Marke: Novus Biologicals NBP315301100UL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
MAGE 1 Monoclonal antibody specifically detects MAGE 1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MAGE 1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 9Y6K1
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Gen-Alias Antigen MZ2-E, Cancer/testis antigen 1.1, cancer/testis antigen family 1, member 1, CT1.1melanoma antigen family A 1, MAGE-1 antigen, MAGE1A, MAGE1melanoma antigen MAGE-1, melanoma antigen family A, 1 (directs expression of antigen MZ2-E), melanoma-associated antigen 1, melanoma-associated antigen MZ2-E, MGC9326
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-309 of human MAGE 1 (P43355).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Melanoma Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4100
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG