missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MAGEB4 Antibody (OTI3A2), Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30306607 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30306607 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30306607

Marke: Novus Biologicals NBP344716

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

MAGEB4 Monoclonal antibody specifically detects MAGEB4 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen MAGEB4
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3A2
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000
Zusammensetzung Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,)
Gen-Alias cancer/testis antigen family 3, member 6, CT3.6, MAGE-B4 antigen, melanoma antigen family B, 4, melanoma-associated antigen B4, MGC33144
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-193 of human MAGEB4(NP_002358) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4115
Rekonstitution For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.