missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAGEB4 Antibody (OTI3A6), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-44920-100ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MAGEB4 Monoclonal antibody specifically detects MAGEB4 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
| MAGEB4 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol | |
| Mouse | |
| >95% | |
| RUO | |
| 4115 | |
| Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| OTI3A6 | |
| Western Blot 1:2000 | |
| cancer/testis antigen family 3, member 6, CT3.6, MAGE-B4 antigen, melanoma antigen family B, 4, melanoma-associated antigen B4, MGC33144 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-193 of human MAGEB4(NP_002358) produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur