Learn More
MAGEB4 Antibody (OTI3H2), Novus Biologicals Biologicals™
Artikelnummer. 30306220 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30306220 100 μL 100 Mikroliter
30306367 30 μL 30 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30306220
Marke: Novus Biologicals NBP344915100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
MAGEB4 Monoclonal antibody specifically detects MAGEB4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen MAGEB4
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI3H2
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:500
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias cancer/testis antigen family 3, member 6, CT3.6, MAGE-B4 antigen, melanoma antigen family B, 4, melanoma-associated antigen B4, MGC33144
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-193 of human MAGEB4(NP_002358) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4115
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b