Learn More
Fisherbrand™ MAGic Clamp™ Universalplattform
Artikelnummer. 16393246 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Mini-Schüttelinkubator 16313226
Schüttelinkubator 16333226
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
16393246 Schüttelinkubator 16333226 1 Stück
16363226 Mini-Schüttelinkubator 16313226 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16393246
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.00 €
    353.59 € / 1 Stück
    Sparen 148.41 €
    29% Rabatt
Verfügbar ab: 24-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Fisherbrand™ MAGic Clamp™ Universalplattform verfügt über eine einzigartige Magnetbefestigung, die das Wechseln der Kolbenklammern erleichtert.
  • Zur Verwendung mit Schüttel-Inkubatoren
  • Magnetisch
  • Kann eine Vielzahl von Klammern für Röhrchen und Kolben aufnehmen
Spezifikation
Produkttyp Universal-Plattform
Material Stahl
Abmessungen (L x B) 45 x 45 cm (17,8 x 17,8 in.)
Beschreibung Magnetische Aufhängung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Haltegestelle und Klammern
Zur Verwendung mit (Geräte) Schüttelinkubator 16333226