Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Magic Touch Eiseimer
Description
- Temperaturbereich: -196 bis 100°C (-321 bis 212°F)
- Für Eis, Trockeneis, Trockeneis-Alkohol-Mischungen oder flüssigen Stickstoff
- Keine Kondenswasserbildung
- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit und Gerüchen
- Expandierter Polymerschaum ist chemikalienbeständig
- Bei normalem Gebrauch nahezu unzerbrechlich
- Bördelrand für bessere Griffigkeit beim Tragen
- In den Deckel können Löcher für Thermometer, Kühlschlangen, Kolben usw. geschnitten werden
- Lieferbar in 2 Größen
- Runde schwimmende Gestelle für 1.5 und 15 ml-Röhrchen lieferbar
Specifications
Specifications
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung von Eis, Trockeneis, Trockeneis-Alkohol-Schlämmen oder flüssigem Stickstoff. |
| Material | Polymerchemie |
| Produkttyp | Eisbehälter |
| Farbe | Schwarz |
| Kapazität (metrisch) | 4 l |
| Temperaturbereich | –196 bis 90 °C |