Learn More
Brady Magicard™ 300 Duo mit Magnetstreifen-Encoder
Artikelnummer. 30067338 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30067338 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30067338 Lieferant Brady Lieferanten-Nr. 321942
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1495.00 €
    1290.00 € / 1 Stück
    Sparen 205.00 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robust, langlebig und zuverlässig – die Magicard 300 ist ideal für Schulen, Hochschulen und mittelständische Unternehmen, die bis zu 10.000 Karten pro Jahr drucken. Wenn es um sicheren und zuverlässigen Ausweisdruck geht, können Sie sich auf uns verlassen. Magicard 300 Stück zu liefern.
  • Hochwertiger doppelseitiger Druck - Der Magicard 300 bietet ein breites Farbspektrum und druckt mit 300 x 300 dpi. – Ideal für Fotos auf Ausweisen und eine genauere Darstellung von Firmenlogos und anderen Bildern.
  • Vertrauenswürdige Identität – A HoloKote™ Das Sicherheitswasserzeichen kann auf die gesamte Kartenoberfläche gedruckt werden. Der Magicard 300 wird mit 4 Standarddesigns geliefert und ermöglicht es Ihnen, bis zu 4 individuelle Designs hinzuzufügen, wie z. B. Ihr Firmenlogo oder ein anderes einzigartiges Sicherheitsdesign.
  • Magnetstreifenkartenkodierung – Drucken und programmieren Sie Ihre Magnetstreifenkarte in einem Arbeitsgang.
  • Digital Shredding™ - Sobald Daten für den Druckauftrag verwendet wurden, werden sie fragmentiert und sind somit nicht mehr wiederherstellbar. Dies trägt dazu bei, dass der Drucker nicht als Datenspeicher dient.
  • Threat Benchmarking – dabei führen wir Sicherheitsüberprüfungen anhand der National Vulnerabilities Database durch und spielen regelmäßig Updates auf das Gerät ein, um sicherzustellen, dass die Druckersoftware und die zugehörige Systemkonfiguration den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.
Spezifikation
Produkttyp Drucker
Farbe Weiß
Displaytyp Einfarbiger LCD
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Kunststoff
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 16,1 in.
Breite (angloamerikanisch) 8,5 in.
Länge (metrisch) 408 mm
Breite (metrisch) 215 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9,5 in.
Höhe (metrisch) 242 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 16,1 in.
Tiefe (metrisch) 408 mm
Farbfunktion Vollfarbe
Beschreibung Magicard 300 Duo Kartendrucker mit Magnetcodierung
Displaymaße 60.00 x 19.00 mm
Enthält Das Magicard Der Drucker 300 wird mit einem Karteneinzugsfach, einem Kartenausgabefach, einem Netzteil (einschließlich UK- und EU-Kabel) und einem USB Kabel, eine Reinigungskarte und eine Kurzanleitung.
Sprachen Deutsch
Modell Magicard 300
Auflösung 300 dpi
Anschlusstypen Ethernet, USB 2.0 Host-Port Typ A (1 zurück)
Betriebssystem Windows™ 10, Windows™ 11, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Gewicht (metrisch) 4.98 kg
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern; Allgemeine Kennzeichnung; Anlagenkennzeichnung; Sicherheitskennzeichnung
Menge Je 1
Gewährleistung 3 Jahre MagiCover Limited
Kennwerte der Stromversorgung Netzteil
Spannung 110/240 V
Alternate Part Number 3300-0022/3