Learn More
Brady Magicard™ 600 Duo with Magnetic Stripe and Smart Encoder
Código de producto. 30067316
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Tamaño de la unidad:
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30067316
Marca: Brady 321952
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Faster print speed, greater quality and optimised security features, the wifi enabled Magicard 600 integrates seamlessly with existing infrastructure to deliver secure processing of ID credentials.
  • High Quality printing - The Magicard 600 offers a wide color spectrum and prints at 600 x 300 dpi – ideal when you need photo cards with super sharp text in small fonts.
  • Anti-fraud - The Magicard 600 has the ability to print a customisable HoloKote™ watermark on every card. Each device can store up to 10 custom HoloKote™ designs.
  • Smart and Magnetic Stripe Card Encoding - Print and program your smart and magnetic stripe card in one go.
  • Digital Shredding™ - once data has been used for the print job, it is fragmented, rendering it irrecoverable, helping to ensure the printer is not a repository for data.
  • Threat Benchmarking - where we run security scans against the National Vulnerabilities Database and push regular updates to the device, ensuring that the printer software and associated system configuration conform to the highest levels of security.
Especificaciones
Produkttyp Printer
Farbe Weiß
Displaytyp Monocolor LCD
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Labels
Material Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Länge (angloamerikanisch) 18.7 in.
Breite (angloamerikanisch) 8.3 in.
Länge (metrisch) 475 mm
Breite (metrisch) 211 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9.8 in.
Höhe (metrisch) 248 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 18.7 in.
Tiefe (metrisch) 475 mm
Farbfunktion Full Color
Beschreibung Magicard 600 Duo card printer with magnetic and smart encoding
Displaymaße 60.00 x 24.00 mm
Enthält This Magicard 600 Printer ships with a Card Input tray, a Card Output tray, a Wi-Fi Dongle, a PSU (including UK and EU Cable, a USB Cable, a Cleaning Card and a Quick Start Guide.
Sprachen English
Modell Magicard 600
Auflösung 600 x 300 dpi
Anschlusstypen USB 3.0 Type A, Wi-Fi, Ethernet
Betriebssystem Windows™ 10, Windows™ 11, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Gewicht (metrisch) 4.7 kg
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Healthcare and Hospital labelling;General identification;Facility identification;Security identification
Menge 1 Ea.
Gewährleistung 3 year MagiCover Plus
Kennwerte der Stromversorgung AC Adaptor
Spannung 110/240 V
Alternate Part Number 3652-5024/3
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado