Learn More
Brady Magicard™ 600 Uno
Artikelnummer. 30067318 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30067318 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30067318 Lieferant Brady Lieferanten-Nr. 321945
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1735.00 €
    1428.00 € / 1 Stück
    Sparen 307.00 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 04-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schnellere Druckgeschwindigkeit, höhere Qualität und optimierte Sicherheitsfunktionen – die WLAN-fähige Magicard 600 lässt sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur integrieren, um eine sichere Verarbeitung von Ausweisdokumenten zu gewährleisten.
  • Hochwertiger Druck - Der Magicard 600 bietet ein breites Farbspektrum und druckt mit 600 x 300 dpi. – Ideal, wenn Sie Fotokarten mit gestochen scharfem Text in kleinen Schriftarten benötigen.
  • Betrugsbekämpfung - Die Magicard 600 bietet die Möglichkeit, individuell anpassbare Dokumente zu drucken. HoloKote™ Wasserzeichen auf jeder Karte. Jedes Gerät kann bis zu 10 benutzerdefinierte Dateien speichern. HoloKote™ Designs.
  • Dank des transparenten Ein- und Ausgabefachs können Sie Ihre Druckaufträge stapelweise eingeben und haben stets einen guten Überblick über die verbleibende Kartenkapazität im Fach.
  • Digital Shredding™ - Sobald Daten für den Druckauftrag verwendet wurden, werden sie fragmentiert und sind somit nicht mehr wiederherstellbar. Dies trägt dazu bei, dass der Drucker nicht als Datenspeicher dient.
  • Threat Benchmarking – dabei führen wir Sicherheitsüberprüfungen anhand der National Vulnerabilities Database durch und spielen regelmäßig Updates auf das Gerät ein, um sicherzustellen, dass die Druckersoftware und die zugehörige Systemkonfiguration den höchsten Sicherheitsstandards entsprechen.
Spezifikation
Produkttyp Drucker
Farbe Weiß
Displaytyp Einfarbiger LCD
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Kunststoff
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 18,7 in.
Breite (angloamerikanisch) 8,3 in.
Länge (metrisch) 475 mm
Breite (metrisch) 211 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9,8 in.
Höhe (metrisch) 248 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 18,7 in.
Tiefe (metrisch) 475 mm
Farbfunktion Vollfarbe
Beschreibung Magicard 600-Karten-Drucker
Displaymaße 60.00 x 24.00 mm
Enthält Das Magicard Der Drucker 600 wird mit einem Karteneinzugsfach, einem Kartenausgabefach und einem Wi-Fi Dongle, ein Netzteil (einschließlich UK- und EU-Kabel, ein USB Kabel, eine Reinigungskarte und eine Kurzanleitung.
Sprachen Deutsch
Modell Magicard 600
Auflösung 600 x 300 dpi
Anschlusstypen USB 3.0 Typ A, Wi-Fi Ethernet
Betriebssystem Windows™ 10, Windows™ 11, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Gewicht (metrisch) 4.7 kg
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern; Allgemeine Kennzeichnung; Anlagenkennzeichnung; Sicherheitskennzeichnung
Menge Je 1
Gewährleistung 3 Jahre MagiCover Plus
Kennwerte der Stromversorgung Netzteil
Spannung 110/240 V
Alternate Part Number 3652-5001/3