Learn More
Brady Magicard™ Prima 8 Laminator Duo
Beschreibung
- Add this laminator to the Prima 8 Duo and print and laminate your cards on both sides in one go
- Provide extra protection to your card by applying an overlaminate over the print
- Visual security - Holographic laminates and UV film options
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Printer |
| Farbe | Weiß, Blau |
| Displaytyp | Monocolor LCD |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Brady Labels |
| Material | Plastic |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Länge (angloamerikanisch) | 18.7 in. |
| Breite (angloamerikanisch) | 8.3 in. |
| Länge (metrisch) | 475.5 mm |
| Breite (metrisch) | 211.5 mm |
| Mehr anzeigen |