Learn More
Brady Magicard™ Prima 8 Uno
Artikelnummer. 30067358
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Blau
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30067358
Marke: Brady 321953
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Magicard Prima 8 provides a compact, reliable, robust solution for instant issuance and lamination. Using a retransfer printing process, images are printed onto thin film then heat transferred onto the card surface, producing a high-resolution glossy image, printed over the edge of the card.
  • Print high-quality full-color cards over the edge
  • Equipped with a range of card encoding devices to write secure electronic data to cards at the point of issuance
  • 600 dpi printing for ultra-sharp images
Spezifikation
Produkttyp Printer
Farbe Weiß, Blau
Displaytyp Monocolor LCD
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Labels
Material Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Länge (angloamerikanisch) 18.7 in.
Breite (angloamerikanisch) 8.3 in.
Länge (metrisch) 475.5 mm
Breite (metrisch) 211.5 mm
Höhe (angloamerikanisch) 9.8 in.
Höhe (metrisch) 248 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 18.7 in.
Tiefe (metrisch) 475.5 mm
Farbfunktion Full Color
Beschreibung Magicard Prima 8 Uno card printer
Enthält This Prima 8 Printer ships with an Instruction Manual, a Quick Start Guide, 2 Power Cords (US and EU plug), a Cleaning Card, a Card Stacker, a USB cable, Tweezers and Gloves.
Sprachen English
Modell Prima 8
Auflösung 600 dpi
Anschlusstypen USB, Ethernet
Betriebssystem Windows™ 10, Windows™ 8, Windows™ 7, Windows™ Server 2016, Windows™ Server 2012
Gewicht (metrisch) 15.5 kg
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Healthcare and Hospital labelling;General identification;Facility identification;Security identification
Menge 1 Ea.
Gewährleistung 3 year MagiCover Plus
Kennwerte der Stromversorgung AC Adaptor
Spannung 110/240 V
Alternate Part Number PRIMA801