Learn More
Brady Magicard™ Pronto100
Artikelnummer. 30067339 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Farbe Unit Size
30067339 Weiß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 30067339 Supplier Brady Supplier No. 321936
Verfügbar ab: 04-02-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Pronto100 wurde von Grund auf so konzipiert, dass er in seiner Klasse führend ist: klein, aber leistungsstark. Mit Fokus auf hohe Geschwindigkeit, höchste Qualität und unter Berücksichtigung der Umwelt als Schlüsselfaktor in jedem Aspekt von Design und Herstellung wurde ein Produkt entwickelt, das die Erwartungen des heutigen technikaffinen und vernetzten Verbrauchers übertreffen soll.
  • Hohe Geschwindigkeit – Der Pronto100 bietet die höchste Druckgeschwindigkeit im kleinsten Druckerpaket von Magicard, das derzeit erhältlich ist.
  • Hochwertiger Druck – Dank fotorealistischer Farbwiedergabe und garantiert hochwertigem, randlosem Druck sehen Ihre gedruckten Karten noch nie so gut aus.
  • Der Ein- und Ausgabeschacht befindet sich an der Vorderseite des Druckers, um einen einfachen Zugriff beim Aufstellen am Empfangstresen zu gewährleisten.
  • Vertrauenswürdige Identität – A HoloKote™ Das Sicherheitswasserzeichen kann auf die gesamte Kartenoberfläche gedruckt werden. Das Pronto 100 wird mit 3 Standarddesigns geliefert.
  • Digital Shredding™ - Sobald Daten für den Druckauftrag verwendet wurden, werden sie fragmentiert und sind somit nicht mehr wiederherstellbar. Dies trägt dazu bei, dass der Drucker nicht als Datenspeicher dient.
Specifications
Produkttyp Drucker
Farbe Weiß
Displaytyp Keine
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Kunststoff
Print Technology Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (angloamerikanisch) 7,1 in.
Länge (metrisch) 255 mm
Breite (metrisch) 180 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8,2 in.
Höhe (metrisch) 208 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 10 in.
Tiefe (metrisch) 255 mm
Farbfunktion Vollfarbe
Beschreibung Magicard Pronto 100 KartenDrucker
Enthält Dieser Pronto 100 Drucker wird mit einem Netzteil (einschließlich UK- und EU-Kabel) geliefert. USB Kabel, eine Reinigungskarte und eine Kurzanleitung.
Modell Pronto 100
Auflösung 300 dpi
Anschlusstypen Ethernet, USB 2.0 Host-Port Typ A (1 zurück)
Betriebssystem Windows™ 10, Windows™ 11, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x
Gewicht (metrisch) 2.9 kg
Zertifizierung/Konformität CE, UKCA
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern; Allgemeine Kennzeichnung; Anlagenkennzeichnung; Sicherheitskennzeichnung
Menge Je 1
Gewährleistung 3 Jahre MagiCover Limited
Kennwerte der Stromversorgung Netzteil
Spannung 110/240 V
Alternate Part Number 3100-0001/3