Learn More
JULABO™ Magio MS-310F Kühl-/Heizthermostat mit natürlichem Kältemittel
Artikelnummer. 16846143
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
16846143 230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16846143 Lieferant JULABO™ Lieferanten-Nr. 9032713.N1
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Geräte verfügen über besonders starke Druck- und Saugpumpen und erfüllen so höchste Anforderungen an die Temperaturregelung externer Anwendungen.
  • USB-Anschluss
  • Klasse III (FL) gemäß DIN 12876-1
  • RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Integriertes Programmiergerät
  • Integrierte externe Pt100-Verbindung
  • Ethernet
  • Analoge Schnittstellen (Zubehör)
  • Ideal für anspruchsvolle externe Anwendungen
  • Einfache Steuerung komplexer Anwendungen
  • Durchflussrate 16 ... 31 l/min, Druck 0,24 ... 0,92 bar, Ansaugung 0,03 ... 0,4 bar
  • Stufenlos einstellbare, extrem leistungsfähige Druck-/Saugpumpe
  • Großes, hochauflösendes TFT-Touch-Display mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche
  • Teile, die mit dem Medium in Berührung kommen, sind aus Edelstahl
Spezifikation
Umgebungstemperatur 10°C bis 40°C
Kapazität (metrisch) 3 bis 4 l
Zertifizierung/Konformität DIN12876-1; IP 20 (IEC 60529)
Kommunikation USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP
Kühlleistung 0,26 kW bei 20°C
Pumpentyp Druck-/ Saugpumpe
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Display 7 in. TFT Touchscreen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kälte-/Wärme-Umwälzthermostat
Heizleistung 2 kW
Material Edelstahl
Max. Druck 0,24 bis 0,92 bar
Max. Absaugung -0,03 bis -0,4 bar
Modell Magio MS-310 F mit natürlichem Kältemittel
Pumpenkapazität 16 bis 31 l/min.
Kältemittel Natürliches Kältemittel
Sicherheitsglas 3/FL
Temperaturstabilität ±0,01°C
Abmessungen (L x B x H) 23 x 40 x 65 cm
Abmessungen (L x B x H) innen 13 x 15 x 15 cm
Gewicht (metrisch) 29 kg
Spannung 230 V