Learn More
JULABO MAGIO MS-450F Kühl-/Heizthermostat
Artikelnummer. 17744189
Ansicht ändern
Click to view available options
Kältemittel:
R290.
R449A.
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kältemittel Packungsgröße
17744189 R290. 1 Stück
17754189 R449A. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17744189 Lieferant JULABO Lieferanten-Nr. 9032714.N1
Jahresend-Sonderangebote für Laborgeräte
Verwenden Sie den Aktionscode 28000
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Geräte verfügen über besonders starke Druck- und Saugpumpen und erfüllen so höchste Anforderungen an die Temperaturregelung externer Anwendungen.
  • Ideal für anspruchsvolle externe Anwendungen
  • Einfache Steuerung komplexer Anwendungen
  • Stufenlos einstellbare, extrem leistungsfähige Druck-/Saugpumpe
  • Groß, hohe Auflösung
  • TFT-Touchdisplay mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche
  • Teile, die mit dem Medium in Berührung kommen, sind aus Edelstahl
  • Integriertes Programmiergerät
  • Integrierte externe Pt100-Verbindung
  • USB-Anschluss
  • RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Analoge Ethernet-Schnittstellen (Zubehör)
  • Klasse III (FL) gemäß DIN 12876-1
  • Profibus DP (Zubehör)
  • RS232/RS485-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Anschlüsse für Magnetventil
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 3 bis 4 l
Zertifizierung/Konformität CE
Kommunikation USB, RS232, Ethernet, Modbus
Kühlleistung 460 W
Flussrate 16 bis 31 l/min
Pumpentyp Zentrifugal
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Typ thermostat
Kältemittel R290.
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz