Learn More
JULABO™ Magio MS-601F Kühl-/Heizthermostat
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- USB-Anschluss
- Klasse III (FL) gemäß DIN 12876-1
- RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
- Integriertes Programmiergerät
- Integrierte externe Pt100-Verbindung
- Ethernet
- Analoge Schnittstellen (Zubehör)
- Ideal für anspruchsvolle externe Anwendungen
- Einfache Steuerung komplexer Anwendungen
- Durchflussrate 16 ... 31 l/min, Druck 0,24 ... 0,92 bar, Ansaugung 0,03 ... 0,4 bar
- Stufenlos einstellbare, extrem leistungsfähige Druck-/Saugpumpe
- Großes, hochauflösendes TFT-Touch-Display mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche
- Teile, die mit dem Medium in Berührung kommen, sind aus Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Umgebungstemperatur | 10°C bis 40°C |
| Kapazität (metrisch) | 8 bis 10 l |
| Zertifizierung/Konformität | DIN12876-1; IP 20 (IEC 60529) |
| Kommunikation | USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP |
| Kühlleistung | 0,6 kW bei 20°C |
| Pumpentyp | Druck-Saugpumpe |
| Temperaturbereich | -35°C bis +200°C |
| Display | 7 in. TFT Touchscreen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kälte-/Wärme-Umwälzthermostat |
| Heizleistung | 2 kW |
| Mehr anzeigen |