Learn More
JULABO™ Magio MS-BC4 Heizthermostat
Artikelnummer. 16886133
Click to view available options
Spannung:
230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16886133
Marke: JULABO™ 9032504
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Geräte verfügen über besonders leistungsstarke Druck- und Saugpumpen, um die anspruchsvollsten Anforderungen an die Temperaturregelung externer Anwendungen zu erfüllen.
  • USB-Anschluss
  • RS232-Schnittstelle für die Online-Kommunikation
  • Integriertes Programmiergerät
  • Integrierte externe Pt100-Verbindung
  • Analoge Schnittstellen (Zubehör)
  • Ideal für anspruchsvolle externe Anwendungen
  • Einfache Steuerung komplexer Anwendungen
  • Durchflussrate 16 ... 31 l/min, Druck 0,24 ... 0,92 bar, Ansaugung 0,03 ... 0,4 bar
  • Stufenlos einstellbare, extrem leistungsfähige Druck-/Saugpumpe
  • Starke Heizleistung von 3 kW (MX-Z) und 2 kW (MS-Z)
  • Badetank mit hochwertiger thermischer Dämmung
  • Ethernet
  • Modelle für interne und externe Anwendungen von 3 bis 26 Liter
  • Großes, hochauflösendes TFT-Touch-Display mit mehrsprachiger Benutzeroberfläche
  • Teile, die mit dem Medium in Berührung kommen, sind aus Edelstahl
Spezifikation
Umgebungstemperatur 10°C bis 40°C
Kapazität (metrisch) 3 bis 4,5 l
Zertifizierung/Konformität DIN12876-1; IP 20 (IEC 60529)
Kommunikation USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP
Pumpentyp Druck-Saugpumpe
Temperaturbereich 20°C bis 300°C
Display 7 in. TFT Touchscreen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heizbad
Heizleistung 2 kW
Material Rostfreier Stahl
Max. Druck 0,24 bis 0,92 bar
Max. Absaugung -0,03 bis -0,4 bar
Modell Magio MS-BC4
Pumpenkapazität 16 bis 31 l/min.
Sicherheitsglas 3/FL
Temperaturstabilität ±0,01°C
Abmessungen (L x B x H) 23 x 41 x 42 cm
Abmessungen (L x B x H) innen 13 x 15 x 15 cm
Gewicht (metrisch) 11,1 kg
Spannung 230 V