Learn More
Thermo Scientific™ MagJET Kit für genomische DNA
Artikelnummer. 13575170 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
96 Präparate
Packungsgröße:
96 Tests
Artikelnummer. Anzahl Reaktionen unitSize
13575170 96 Präparate 96 Tests
1 options
Artikelnummer. 13575170
Marke: Thermo Scientific™ K2721
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Aufreinigung von genomischer DNA aus Zellkulturen, Gewebeproben, Bakterien und Hefen mittels Magnet-Bead-Trennmethode, die für Anwendungen mit hohem Durchsatz geeignet ist.
Das MagJET Genomic DNA-Kit wurde für die schnelle und effiziente Aufreinigung genomischer DNA aus Gewebe- und Zellkulturen, Bakterien und Hefe sowie aus menschlichen Proben, z. B. aus Wangen- und Urogenitalabstrichproben, Urin, Speichel und Haarfollikeln, entwickelt.
Das Kit verwendet paramagnetische Bead-Technologie, die hohe Erträge und ein robustes Leistungsverhalten ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz.
Die dadurch gewonnene hochwertige DNA enthält keine Proteine, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren mehr und kann in zahlreichen Downstream-Prozessen wie PCR, qPCR und anderen enzymatischen Reaktionen eingesetzt werden.
Besondere Eigenschaften
  • Vielseitig – geeignet für die Aufreinigung von gDNA aus verschiedenen biologischen Proben, einschließlich gDNA aus eukaryotischen Zellen, Tiergewebe, Hefe und Bakterien, sowie aus menschlichen Proben, z. B. aus Wangen- und Urogenitalabstrichproben, Urin, Speichel und Haarfollikeln
  • Effizient -hohe Ausbeute an genomischer DNA mit hohem Molekulargewicht
  • Hohe Qualität – isoliert gDNA mit hoher Integrität, ohne Inhibitoren und RNA-Kontamination
  • Flexibel – einfach auf automatisierte Plattformen mit hohem Durchsatz und manuelle Verarbeitung einstellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Umgebungstemperatur
Anzahl Reaktionen 96 Präparate