Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Zellfreies DNA-Isolationskit
Artikelnummer. 15591290 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15591290
Marke: Applied Biosystems™ A29319
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
MagMAX zellfreies DNA-Isolierungskit
Das MagMAX™ Cell-Free DNA Isolation Kit wurde zur Anreicherung zirkulierender zellfreier DNA (cfDNA) entwickelt und für die Verwendung mit biologischen Proben wie Serum und Plasma optimiert. Das Kit basiert auf der MagMAX™ Technologie mit magnetischen Beads und ermöglicht die reproduzierbare Recovery hochwertiger DNA, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist, einschließlich Echtzeit-PCR, digitaler PCR und Sequenzierung der nächsten Generation (Next-Generation-Sequencing, NGS).
Skalierbare Isolierung von zirkulierender Nukleinsäure aus Plasma, Serum und Urin
Die cfDNA-Recovery kann sich aufgrund der begrenzten Mengen in zellfreien Proben schwierig gestalten. Das MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit ist mit einem Aufreinigungsformat mit Magnet-Beads ausgestattet, das Ihnen die Verarbeitung einer Vielzahl von Probeninputvolumina von 100 µl bis 10 ml erleichtert. Bei Verwendung mit einem KingFisher™ Duo Prime oder KingFisher™ Flex Magnetpartikelprozessor können 6 bis 24 Plasma-/Serumproben mit einem Eingangsvolumen von 2 ml gleichzeitig isoliert werden. Alternativ können Proben manuell mit einem Magnetständer verarbeitet werden.
Zu den Merkmalen des MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit gehören:
Flexibles Design sowohl zur manuellen als auch zur automatisierten Isolierung von cfDNA
• Skalierbares Format für höhere und niedrigere Zugabevolumen
• Automatisierungsfähige, Phenol-freie Extraktion
• Ein schnelles Verfahren für die Verarbeitung von 6 bis 24 Proben meist in höchstens 40 Minuten bei Verwendung mit dem KingFisher Duo Prime Magnetic Particle Processor oder dem KingFisher Flex Magnetic Particle Processor mit einem 24-Deep-Well-Kopf
• Weiter Bereich von Probenvolumenzugaben von 500 µl bis zu 10 ml Plasma, Serum oder Urin
• Enthält Dynabeads™ MyOne™ Silan zur konsistenten Isolierung von cfDNA
• Elutionsvolumen zwischen 15 µl und 50 µl
Gewinnen Sie eine Unmenge von Informationen aus zellfreier DNA
Die Isolierung und Analyse von zirkulierender cfDNA aus Plasma, Serum oder Urin hat das Potenzial eines nicht-invasiven Ansatzes für den Nachweis und die Überwachung von Zielen, die mit bestimmten Krankheitsstadien assoziiert sind, wie beispielsweise in Tumorzellen. Der erste Schritt zum Erhalt dieser wertvollen Informationen ist die effiziente Nukleinsäure-Isolierung, die die zirkulierende cfDNA gezielt wiederherstellt und dabei die größeren DNA-Moleküle zurücklässt. Dies trägt dazu bei, dass die kürzere, fragmentierte DNA konzentriert und für die nachfolgende Analyse mit Echtzeit-PCR, digitaler PCR oder Sequenzierung der nächsten Generation bereit ist.
Vorteile der Aufreinigung mit MagMAX Magnetbeads
Magnetische Beads bieten im Vergleich zu anderen Technologien zur Isolierung von cfDNA viele Vorteile. Beads binden DNA effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere DNA-Erträge möglich sind. Da keine Filter und Vakuum-Sammelleitungen verwendet werden, besteht außerdem nicht die Gefahr, dass diese Elemente während des Extraktionsprozesses durch zelluläre Partikel verstopft werden. Dieses Verstopfungsproblem tritt besonders bei proteinreichen, großvolumigen Proben, die häufig für cfDNA-Studien verarbeitet werden, auf. Als Beispiel hierfür wäre Plasma zu nennen.
Optimierte Oberflächenchemie
Das Dynabeads MyOne Silan, das in dem MagMAX Cell-Free DNA Isolation Kit enthalten ist, verfügt über eine optimierte Kieselgel-ähnliche Oberflächenchemie mit einer hohen spezifischen Oberfläche, die eine effiziente Kinetik und eine hohe Empfindlichkeit bei der Nukleinsäure-Erfassung ermöglicht. Diese Aspekte machen Dynabeads MyOne Silan ideal für die Rückgewinnung zirkulierender cfDNA-Ziele, wie sie in niedrigen Konzentrationen in zellfreien Körperflüssigkeiten vorhanden sind. Nach der Aufnahme können diese seltenen DNA-Fragmente dann in kleinen Elutionsvolumina von 15 µl bis 50µl eluiert werden und sind für nachfolgende Anwendungen geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 1 x 1,5 ml MagMAX Cell Free DNA Magnet-Beads
1 x 125 ml MagMAX Cell Free DNA-Lyse/Bindungslösung*
1 x 100 ml MagMAX Cell Free DNA-Waschlösung
1 x 5 ml MagMAX Cell Free DNA-Elutionslösung
* Die Farbe der Lyse/Bindungslösung kann von farblos bis gelb reichen. Die Farbe der Lösung hat keinen Einfluss auf die DNA-Extraktionsleistung.
Format Kit
Isolation Technology Magnetic Bead
Probentyp dsDNA, Flüssige Proben (z. B. Serum)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, Echtzeit-PCR, PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Automatisierte Protokolle
Produktlinie MagMAX
Produkttyp DNA-Isolierungskit
Menge 1 Kit
Versandbedingung Raumtemperatur
Ziel Zellfreie DNA
Prüfzeit 40 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.