Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Elution Solution
Artikelnummer. 15928850 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
120 mL
Packungsgröße:
1 Packung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15928850 120 mL 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15928850 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A36582
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Diese Elutionslösung ist in den MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kits enthalten.
Diese Elutionslösung ist im MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit enthalten. Es ist für Anwendungen, die mehr Elutionslösung benötigen als im Kit enthalten sind, separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Produktlinie MagMAX
Produkttyp DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Elutionslösung
Menge 120 mL
Versandbedingung Raumtemperatur