Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Wash I Solution
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15908850 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1,1 l
Packungsgröße:
1 Packung
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15908850 1,1 l 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15908850 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A36580
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Diese Wash I-Lösung ist in den MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kits enthalten.
Diese Wash I-Lösung ist im MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Kit enthalten. Es ist für Anwendungen, die mehr Waschlösung benötigen als im Kit enthalten sind, separat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Produktlinie MagMAX
Produkttyp DNA Multi-Sample Ultra 2.0 Wash I Lösung
Menge 1,1 l
Versandbedingung Raumtemperatur