Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ mirVana™ Gesamt-RNA Isolationskit
Artikelnummer. 15422143 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
96 Aufreinigungen
Packungsgröße:
96 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15422143 96 Aufreinigungen 96 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15422143 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A27828
Vereinfachen Sie Ihren Workflow zur Genexpression
Verwenden Sie den Aktionscode 27975
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
MagMAX™ mirVana™ Gesamt-RNA-Isolierungskit
Skalierbare RNA-Isolierung (einschließlich kleiner RNAs)
Das MagMAX™ mirVana™ Gesamt-RNA Isolierungs-Kit wurde zur Isolierung von Gesamt-RNA, einschließlich kleiner RNA wie microRNA, aus einer Vielzahl von Probentypen entwickelt. Das Kit verwendet die MagMAX Magnetbead-Technologie, die eine reproduzierbare Rückgewinnung qualitativ hochwertiger RNA ermöglicht, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet ist, einschließlich TaqMan™ miRNA Detektions-Assays.
In Verbindung mit dem KingFisher™ Duo Prime oder KingFisher™ Flex Magnetpartikelprozessor ermöglicht das Aufreinigungsformat mit Magnetbeads eine einfache Verarbeitung von 6 bis 96 Proben.– Alternativ können Proben manuell mit einem Magnetständer verarbeitet werden.
Merkmale des MagMAX mirVana Gesamt-RNA Isolierungs-Kits:
  • Automatisierungsfähige, Phenol-freie Extraktion
  • Optimierte Protokolle für zahlreiche nichtinvasive biologische Proben sowie Gewebe und Zellkulturen
  • Rückgewinnung reiner miRNAs, kompatibel mit miRNA-Seq- und qRT-PCR-Methoden wie dem TaqMan™ Advanced miRNA cDNA Synthese-Kit und denTaqMan™ Advanced miRNA Assays
Ein Kit zur Isolierung echter Gesamt-RNA aus zahlreichen Probentypen
Warum sollten Sie mehrere Aufreinigungskits erwerben, um alle RNAs in Ihren verschiedenen Probentypen zu isolieren? Das MagMAX mirVana Gesamt-RNA Isolierungskit macht die Bestellung “spezieller” Kits überflüssig, da es für die meisten biologischen Proben optimiert wurde. Es sind keine separaten, spezifischen Kits mehr erforderlich, um microRNAs aus Plasma- und Festgewebeproben zu isolieren.
Das Kit wurde zur durchsatzstarken Isolierung echter Gesamt-RNA entwickelt, die den gesamten RNA-Bereich abdeckt, die in Zellen aus kleinen RNAs wie microRNAs bis hin zu nicht kodierender RNA, Boten-RNA und ribosomaler RNA vorhanden sind. Dank des phenolfreien Magnetbead-Formats ist das Kit vollständig zur automatisierten RNA-Isolierung aus folgenden Proben nutzbar:
  • Serum/Plasma
  • Vollblut
  • Gewebe
  • Zellkultur
  • Urin
Vorteile der MagMAX Magnetbead–basierten Aufreinigung
Magnetbeads bieten im Vergleich zu anderen Technologien zur Isolierung von RNA viele Vorteile. Beads binden RNA effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere RNA-Erträge möglich sind. Da keine Filter verwendet werden, besteht zudem keine Gefahr einer Verstopfung des Filters durch zelluläre Partikel in Proben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung
Box 1 (bei -15 bis -25 °C lagern)
• 1 x 0,48 ml Proteinase K, 50 mg/ml
• 1 x 0,96 ml Lyse-/Bindungsverstärker
• 1 x 0,2 ml TURBO DNase™, 20 Units/µl
Box 2 (bei Raumtemperatur lagern)
• 1 x 115 ml Lysepuffer
• 1 x 4,4 ml PK-Verdaupuffer
• 1 x 2 ml RNA-Bindungsbeads
• 1 x 20 ml Waschlösung 1-Konzentrat
• 1 x 60 ml Waschlösung 2-Konzentrat
• 1 x 4,8 ml IPG-Puffer
• 1 x 4,6 ml MagMAX™ TURBO DNase™ Puffer
• 1 x 9,6 ml Elutionspuffer
• 1 Verarbeitungsplatte
• 2 Elutionsplatten
• 4 Plattenabdeckungen
Isolation Technology Magnetic Bead
Aufreinigungszeit Up to 1.5 hr.
Elutionsvolumen 20 to 100 μL
Probentyp Blut, Zellen, flüssige Proben (z. B. Serum), RNA, Gewebe, Vollblut
Endprodukttyp Gesamt-RNA
Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
Zur Verwendung mit (Geräte) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, Echtzeit-PCR, microRNA-Analyse
Menge 96 Aufreinigungen
Versandbedingung Trockeneis
Ausgangsmaterialmenge Cells: ≤106
Plasma: ≤100 μL
Serum: ≤100 μL
Tissue: ≤50 mg
Urine: ≤250 μL
Whole Blood: ≤50 μL
Target Gesamt-RNA, mRNA, siRNA, miRNA
Ertrag Cells: ≤32 μg RNA per 50,000 cells
Tissue: ≤500 μg per 5 mg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Proteinase
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.