Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Total Nucleic Acid Isolation Kit
Artikelnummer. 30057777 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
100 Präp.
Packungsgröße:
100 Reaktionen
Artikelnummer. 30057777
Marke: Applied Biosystems™ AM1840
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MagMAX™ Gesamtnukleinsäure-Isolationskit
Das MagMAX™ Total Nucleic Acid Isolation Kit ist speziell für die schnelle, durchsatzstarke Aufreinigung von RNA und genomischer DNA aus einer Vielzahl von Proben einschließlich viraler, Blut- und bakterieller Proben vorgesehen. Es enthält Zirkonia-Kügelchen für die mechanische Zerstörung von schwierigen Krankheitserregern. Mit dem Kit aufgereinigte RNA ist ideal für PCR- und RT-PCR-Anwendungen geeignet. Das Kit nutzt die auf Magnet-Beads basierende Aufreinigung und enthält ausreichend Reagenzien für 100 Reaktionen.
  • Vollständige, gebrauchsfertige Reagenzien für die RNA- und DNA-Aufreinigung aus schwer zu lysierenden Bakterien
  • Hocheffektive Probenhomogenisierung mithilfe von Bead-Beating und chemischer Lyse
  • Eine auf Magnet-Beads basierende Aufreinigungstechnologie ermöglicht die effektive Beseitigung von PCR-Inhibitoren
  • Die Aufreinigung von Nukleinsäuren ist leicht skalierbar und automatisierbar
    Bewährt mit einer breiten Palette an Proben:
  • Biologische Proben
  • Kot und Vollblut
  • Bioflüssigkeiten wie Milch, Urin, nasale Flüssigkeiten, Abstriche, Sperma, Speichel sowie verbrauchtes Kulturmedium
  • Bakterienkulturen und Säugetierzellkulturen
  • Umweltproben
  • Fluss- und Teichwasser
  • Landwirtschaftliche Proben wie Jauchegruben und Kuhpfade
    Vorteile des MagMAX™ Total Nucleic Acid Isolation Kit:
    Das MagMAX™ Isolationskit für Nukleinsäure kombiniert eine effektive Methode zur Probenzerkleinerung mit einer auf Magnet-Beads basierenden Nukleinsäureisolierungs- und Aufreinigungstechnologie. Die MagMAX™ mikrosphärischen paramagnetischen Beads haben eine große verfügbare Bindungsoberfläche und lassen sich vollständig in Lösung dispergieren. Dadurch wird eine gründliche Bindung, Waschung und Elution der Nukleinsäure ermöglicht. Dies führt zu einer einheitlichen Ausbeute an hochwertiger Nukleinsäure mit einer Rückgewinnungsrate von >50 % und kaum Schwankungen zwischen den Proben (Rückgewinnung kann je nach Probentyp variieren). Das gesamte Verfahren kann in ca. 1 Stunde abgeschlossen werden.
    Übersicht über das Verfahren:
    Die Proben werden mit Zirkonium-Beads in einer auf Guanidiniumthiocyanat basierenden Lösung zerstört. Dadurch wird schnell Nukleinsäure freigesetzt, während gleichzeitig Nukleasen inaktiviert werden. Die Proben werden anschließend mit Isopropanol verdünnt, und der Probe werden paramagnetische Beads hinzugefügt. Die Beads binden die Nukleinsäuren und werden anschließend an Magneten immobilisiert und gewaschen, um Proteine und andere Verunreinigungen zu entfernen. Mit einer zweiten Waschlösung wird die restliche Bindungslösung entfernt. Schließlich wird die Nukleinsäure in einem geringen Volumen salzarmen Puffers eluiert. Das Verfahren des MagMAX™ Isolationskits für Nukleinsäure ist für die Verarbeitung von Proben in 96-Well-Platten ausgelegt, d. h., es können 96 Proben gleichzeitig verarbeitet werden. Das Kit kann jedoch auch für weniger als 96 Proben verwendet werden.
    Begleitprodukte:
    Lyse-/Bindelösung (Konzentrat) (SKU-Nr. AM8500), Waschlösung 1 (Konzentrat) (SKU-Nr. AM8504) und Waschlösung 2 (Konzentrat) (SKU-Nr. AM8640) sind Bestandteile des MagMAX™ Isolationskits für Gesamtnukleinsäure, welche auch separat erworben werden können.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung
    • Carrier NA and Lysis/Binding Enhancer, store at -20°C
    • RNA Binding Beads, 4°C
    • Wash Solution 2 Concentrate, 4°C or room temperature
    • Elution Buffer, 4°C or room temperature
    • Lysis/Binding Solution Concentrate, room temperature
    • Wash Solution 1 Concentrate, room temperature
    • Processing Plates, room temperature
    • Lids, room temperature
    • PBS Buffer, room temperature
    Format 96-well Plate
    Isolation Technology Magnetic Bead
    Probentyp Bakterien, Blut, Zellen, Liquid Samples (e.g. Serum)
    Endprodukttyp RNA, DNA
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Real-Time Quantitative PCR (qPCR), Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR), Southern Blotting, PCR, Northern Blotting
    Hochdurchsatz-Kompatibilität Geeignet für hohe Durchsätze
    Produktlinie MagMAX
    Menge 100 Präp.
    Ziel Total RNA, Total Nucleic Acids, Genomic DNA
    Prüfzeit 1 h
    Ertrag 420 ng
    Ausgangsmaterialmenge Up to 0.3 g solid samples or 175 μl liquid samples
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Nur für veterinärmedizinische Zwecke.