Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Binding Beads
Artikelnummer. 16366582
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 mL
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16366582 20 mL 1000 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16366582 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A42362
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Diese Bindungsbeads sind in den MagMAX Viral/Pathogen Nukleinsäure-Isolationskits und dem MagMAX Microbiom Ultra Nukleinsäure-Isolationskit (Kat Nr. A42352, A42356, A42357 und A42358) enthalten. Sie sind für Anwendungen, die mehr Röhrchen benötigen als im Kit enthalten sind, separat erhältlich.
These binding beads are included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits and MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (Cat. No. A42352, A42356, A42357, and A42358). They are made available separately for applications that require more binding beads than are provided in the kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Hochdurchsatz-Kompatibilität Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle
Produktlinie MagMAX
Produkttyp Virus-/Pathogen-bindende Beads
Menge 20 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Next-Generation-Sequenzierung (NGS), Real-Time PCR (qPCR), RT-PCR
Aufreinigungsziel Virale DNA/RNA, Pathogen-DNA/RNA, Gesamt-Nukleinsäuren
Probentyp Flüssige Proben (z. B. Serum), virale Proben, bukkale Proben, Blut, Zellen, Bakterien, Pilze, Hefe