Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Ultra Enzyme Mix
Artikelnummer. 16396582
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16396582 50 ml 1000 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16396582 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A42366
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Dieses Enzymgemisch ist in dem Ultra-Isolationskit MagMAX für virale/pathogene Nukleinsäuren enthalten.
This enzyme mix is included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Ultra Isolation Kit (Cat. No. A42356). It is made available separately for applications that require more enzyme mix than is provided in the kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (–5 bis –30 °C).
Probentyp Flüssige Proben (z. B. Serum), virale Proben, bukkale Proben, Blut, Zellen, Bakterien, Pilze, Hefe
Effizienz Hoch
Hochdurchsatz-Kompatibilität Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, RT-PCR (Endpunkt), Echtzeit-PCR
Produktlinie MagMAX
Produkttyp Virus/Pathogen-Ultra-Enzymgemisch
Menge 50 ml
Versandbedingung Trockeneis
Target Virale DNA/RNA, Pathogen-DNA/RNA, Gesamt-Nukleinsäuren, Pathogen-DNA/RNA, Gesamt-Nukleinsäuren
Volumen (metrisch) 50 ml