Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
Beschreibung
- Enthält ein firmeneigenes Enzymgemisch, das bei den widerstandsfähigsten Pathogenen wie grampositiven Bakterien, Hefen und Pilzen die Lyse und die Nukleinsäure-Rückgewinnung ermöglicht
- Mit diesem Enzymgemisch, das in Verbindung mit optimierten Reagenzien verwendet wird, ermöglicht das MagMAX Viral/Pathogen Ultra Kit eine umfassende Pathogen-Lyse und Rückgewinnung von RNA und DNA
- Verwendet MagMAX-Technologie mit magnetischen Beads und gewährleistet die reproduzierbare Rückgewinnung hochwertiger Nukleinsäure, die mit einer Vielzahl von Anwendungen kompatibel ist, einschließlich Echtzeit-PCR, digitaler PCR und Sequenzierung der nächsten Generation
- Automatisierungsfähige Protokolle wurden für die KingFisher Flex und KingFisher Duo Prime Systeme entwickelt
- Das schnelle Verfahren ermöglicht die Verarbeitung von 96 Proben in 60 Minuten
- Das flexible Protokoll ist ausgelegt auf Proben mit einem Volumen von 200 µl bis 2 ml von Blut, Urin, Abstrichen, Lavageflüssigkeit und verschiedene Transportmedien wie das Universal Viral Transportmedium sowie die ThinPrep und ESwab Konservierungsflüssigkeit
- Geeignet für bronchoalveoläre Lavageflüssigkeit und andere Atemwegsproben
- Keine Träger-RNA erforderlich
- Volumenbereich von 50 bis 100 µl
Maximale Probeneingabe in einem 96-Deepwell- oder 24-Deepwell-Plattenformat
Die im MagMAX Viral/Pathogen-Ultra-Kit enthaltenen Reagenzien und das Enzymgemisch ermöglichen es Ihnen, die Menge der Probeneingabe zu maximieren und so die Menge der aus den anspruchsvollsten Pathogenen gewonnenen RNA und/oder DNA zu erhöhen. Bis zu 400 µl Probe können pro Well in einer KingFisher 96-Deepwell-Mikrotiterplatte verarbeitet werden. Für größere Probenvolumina sind Protokolle verfügbar, mit denen Proben von bis zu 2 ml pro Well in einer KingFisher 24-Deepwell-Mikrotiterplatte verarbeitet werden können.
Validiert für die Verwendung mit den TaqMan Microbiota Array-Platten
Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Nukleinsäure-Extraktionskit mit Ihren Downstream-Prozessen kompatibel ist, und von einer Komplettlösung von Thermo Fisher Scientific profitieren.
Die mit dem MagMAX Viral/Pathogen Ultra Kit extrahierte Nukleinsäure wurde mit den folgenden TaqMan Mikrobiota-Assay-Panels getestet:
- Mikrobiota der Harnwege
- Mikrobiota der Atemwege
- Vaginale Mikrobiota
Vorteile der MagMAX Magnetbead–basierten Aufreinigung
Magnetbeads bieten im Vergleich zu anderen Technologien zur Isolierung von Nukleinsäure viele Vorteile. Beads binden DNA effizienter als Glasfaserfilter, wodurch höhere und gleichmäßigere DNA-Erträge möglich sind. Da keine Filter und Vakuumkammern verwendet werden, besteht zudem keine Gefahr einer Verstopfung des Filters durch zelluläre Partikel in Proben. Dieses Verstopfungsproblem ist besonders bei proteinreichen, großvolumigen Proben wie Plasma, die häufig in Studien zu Infektionskrankheiten verwendet werden, von Bedeutung.
Das Dynabeads MyOne Silan, das im MagMAX Viral/Pathogen Ultra Nucleic Acid Isolation Kit enthalten ist, verfügt über eine optimierte Silika-ähnliche Oberflächenchemie mit einer hohen spezifischen Oberfläche, die eine effiziente Kinetik und eine hohe Empfindlichkeit bei der Nukleinsäure-Erfassung ermöglicht. Diese Aspekte machen Dynabeads MyOne Silan ideal für die Rückgewinnung von viraler RNA und DNA, wie sie in niedrigen Konzentrationen in Körperflüssigkeiten vorhanden sind. Nach der Erfassung können diese Nukleinsäuren in nur 50 µl Elutionspuffer eluiert werden, um sie in Downstream-Prozessen zu verwenden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • 55 ml Bindungslösung, Lagerung bei Raumtemperatur • 100 ml Waschlösung, Lagerung bei Raumtemperatur • 10 ml Elutionslösung, Lagerung bei Raumtemperatur • 1 ml Proteinase K, Lagerung bei Raumtemperatur • 2 ml DNA/RNA-Bindungsbeads, Lagerung bei Raumtemperatur, • 5 ml Enzymgemisch, Lagerung bei -5 bis -30 °C |
| Format | 96-Deepwellplatte oder 24-Deepwellplatte, 24 Deep-well Plate |
| Aufreinigungszeit | 60 min |
| Produktlinie | MagMAX |
| Menge | 100 Präp. |
| Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf Trockeneis |
Sicherheit und Handhabung
- MagMAX Viral/Pathogen Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: lysozyme, proteonase, thiocyanic acid, acrylamide