Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Wash Solution
Artikelnummer. 16305035
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16305035 1000 mL 1000 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 16305035 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A42360
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Diese Waschlösung ist im MagMAX Viral/Pathogen Nukleinsäure-Isolationskit und MagMAX Microbiom Ultra Nukleinsäure-Isolationskit enthalten (Kat.- Nr. A42352, A42356, A42357 und A42358). Ist separat erhältlich für Anwendungen, die mehr Waschlösung benötigen als im Kit enthalten ist.
This wash solution is included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits and MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (Cat. Nos. A42352, A42356, A42357, and A42358). It is made available separately for applications that require more wash solution than is provided in the kit.
Important: This wash solution may develop inert white or brown particulates that float in solution. This is not a cause for concern and does not negatively affect performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Probentyp Serum, Virale Proben, Bukkalproben, Blut, Zellen, Bakterien, Pilze, Hefe
Fassungsvermögen 1000 ml
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sequenzierung der nächsten Generation, RT-PCR (Endpunkt), Echtzeit-PCR
Hochdurchsatz-Kompatibilität Kompatibel mit hohem Durchsatz, manuelle Protokolle, automatisierte Protokolle
Produktlinie MagMAX
Aufreinigungsziel Virale DNA⁄RNA, Pathogen-DNA⁄RNA, Nukleinsäuren insgesamt
Menge 1000 mL
Versandbedingung Raumtemperatur