Learn More
Magnesiumacetat, 1 M wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432889
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Unit Size:
100 Milliliter
50 Milliliter
Product Code. 15432889
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60041.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 142-72-3 | C4H6MgO4 | 142.393 g/mol
Magnesium acetate is used in molecular biology applications such as batch in vitro transcription of RNA and the crystallization of transcription factor:DNA complexes and proteins via the sitting-drop vapor-diffusion method. Also used as a buffer and to detect sodium and as a catalyst for sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Magnesiumacetat wird in molekularbiologischen Anwendungen wie der chargenweisen In-vitro-Transkription von RNA und der Kristallisation von Transkriptionsfaktor-DNA-Komplexen und Proteinen über die Sitting-drop-Dampfdiffusionstechnik eingesetzt. Wird auch als Puffer und zum Nachweis von Natrium und als Katalysator für Schwefelsäure verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 142-72-3
Summenformel C4H6MgO4
Molekulargewicht (g/mol) 142.393
MDL-Nummer MFCD00003539
InChI-Schlüssel UEGPKNKPLBYCNK-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium acetate, magnesium diacetate, cromosan, acetic acid, magnesium salt, mg acetate, magnesium di acetate, nu-mag, unii-0e95jzy48k, ccris 7883, acetic acid, magnesium salt 2:1
PubChem CID 8896
ChEBI CHEBI:62964
IUPAC-Name Magnesium;diacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Mg+2]
Specifications
Chemischer Name oder Material Magnesium acetate
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Strukturformel Mg(CH3COO)2
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 142.39
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.