Learn More
Magnesiumacetattetrahydrat, zertifizierte AR für Analyse, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10795331 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10795331 500 g Kunststoffpulverbehälter 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10795331 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/0350/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 16674-78-5
Schmelzpunkt 80°C
Farbe Weiß
pH 7 to 9
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C4H14MgO8
MDL-Nummer MFCD00149214
Menge 500 g
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
InChI-Schlüssel XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-Name Magnesium;diacetat;tetrahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 214.45
PubChem CID 134717
Formelmasse 214.398g/mol
Physikalische Form Fest