Learn More
Magnesiumacetat-Tetrahydrat, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10521255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10521255 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10521255 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP215500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
Poly-Flasche; 500 g
Magnesiumacetat eignet sich für die Herstellung von Pufferlösungen und wird als Stabilisator für alle Stufen der Bakteriophagenaufreinigung benötigt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Acetate Tetrahydrate
Schmelzpunkt 80°C
CAS 16674-78-5
Farbe Weiß
pH 8 to 9
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich ≥99.0 %
Summenformel C4H14MgO8
Strukturformel (CH3COO)2Mg·4H2O
MDL-Nummer MFCD00149214
Merck Index 15, 5718
Synonym magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
InChI-Schlüssel XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-Name Magnesium(2+) Diacetat Tetrahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 214.45
PubChem CID 134717
Formelmasse 214.46
Reinheit (%) ≥99.0%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche