Learn More
Magnesiumacetat-Tetrahydrat, Solstice
Artikelnummer. 15652270
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15652270 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15642270 100 g 100 Gramm
15662270 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15652270 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2286482.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.00 €
    384.72 € / 2.5 Kilogramm
    Sparen 34.28 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16674-78-5
Summenformel C4H14MgO8
Molekulargewicht (g/mol) 214.45
MDL-Nummer MFCD00149214
InChI-Schlüssel XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiumacetat-Tetrahydrat, Essigsäure, Magnesiumsalz, Tetrahydrat, Magnesiumdiacetat-Tetrahydrat, Magnesiumdiethanoat-Tetrahydrat, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
IUPAC-Name Magnesium;diacetat;tetrahydrat
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumacetat-Tetrahydrat
Physikalische Form Liquid
Menge 2.5 kg
Strukturformel CH3COO)2Mg · 4H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3730605
Formelmasse 214,45 g/mol
Reinheit (%) ≥ 98%
Güte ACS-Reagenz