Learn More
Magnesiumacetat-Tetrahydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium Acetate Tetrahydrate |
| CAS | 16674-78-5 |
| Summenformel | C4H14MgO8 |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Magnesium acetate tetrahydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2 |
| SMILES | O.O.O.O.[Mg+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Magnesium;diacetat;tetrahydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 214.45 |
| Formelmasse | 214.0539 |