Learn More
Magnesium-Aluminium-Zinkdraht, 3.18 mm (0.125 Zoll) Durchmesser,n90 cm (35 Zoll) Länge
Click to view available options
Menge:
5 x 90 cm
25 x 90 cm
100 x 90 cm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
90 Zentimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium Aluminum Zinc wire |
| Namenshinweis | 3.18mm (0.125 in.) dia., 90cm (35 in.) long |
| Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich | Mg:Al:Zn; 93:6:1 wt% |
| Menge | 25 x 90 cm |
| Geruch | Odorless |
| Gewicht | ≈12.44g/90cm |
| Form | Draht |
| MDL-Nummer | MFCD01074901 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |