Learn More
Magnesium-Bis(trifluormethylsulfonyl)imid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492737
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15492737 1 g 1 Gramm
15412747 250 mg 250 Milligramm
15402747 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15492737
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046667.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 133395-16-1 | C4F12MgN2O8S4 | 584.576 g/mol
Magnesium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is a strong Lewis acid and used as a catalyst in organic synthesis. It is an electrolyte, which shows high anodic stability used in rechargeable magnesium batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133395-16-1
Summenformel C4F12MgN2O8S4
Molekulargewicht (g/mol) 584.576
MDL-Nummer MFCD01321278
InChI-Schlüssel DMFBPGIDUUNBRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis bis trifluoromethylsulfonyl amino magnesium, magnesium bis trifluoromethanesulfonimide, magnesium ii bis trifluoromethanesulfonyl imide, magnesium ii triflimide, magnesium bistrifluoromethanesulfonimide, magnesium bis trifluoromethylsulfonyl imide, magnesium 2+ bis bistriflylimide anion, bis trifluoromethanesulfonyl imide magnesium ii salt
PubChem CID 11851070
IUPAC-Name Magnesium;bis(trifluormethylsulfonyl)azanid
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Schmelzpunkt >200°C
Farbe Weiß bis gelb
Strukturformel [(CF3SO2)2N]2Mg
Menge 1 g
UN-Nummer UN1759
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 584.58
Physikalische Form Fest