Learn More
Magnesiumbromid-Ethyletheat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15409029
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15409029 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15409029 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15481.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.00 €
    67.65 € / 25 Gramm
    Sparen 16.35 €
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 29858-07-9 | C4H10Br2MgO | 258.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Das Magnesiumbromid-Diethyletherat (MgBr2 OEt2)-Methylsulfid (Me2S)-System ist nützlich für den leichten und chemoselektiven Schutz von P-Methoxybenzyl (PMB)-Ether Lewis-Säure zur Katalyse von Diels-Alder-Reaktionen von Homochiral-2-Sulfinylmaleaten mit Cyclopentadien. Magnesiumbromid-Diethyletherat wird bei der Synthese von siliziumhaltigen Azolderivaten verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium bromide diethyl etherate
CAS 29858-07-9
Flammpunkt 35°C (95°F)
Summenformel C4H10Br2MgO
Strukturformel (CH3CH2)2O·MgBr2
MDL-Nummer MFCD00064500
Menge 25 g
UN-Nummer UN1325
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym magnesium bromide diethyl etherate, magnesium bromide etherate, magnesium bromide ethyl etherate, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
InChI-Schlüssel JGZKUKYUQJUUNE-UHFFFAOYSA-L
SMILES Br[Mg]Br.CCOCC
IUPAC-Name dibromomagnesium; ethoxyethane
Molekulargewicht (g/mol) 258.24
PubChem CID 11010650
Formelmasse 258.24
Reinheit (%) 98%