Learn More
Magnesiumbromid-Ethyletherat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3212833 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10616213 25 g Glasflasche 25 Gramm
10464833 100 g Glasflasche -
2 options
Artikelnummer. 10616213
Marke: Thermo Scientific Acros 209700250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 29858-07-9 | C4H10Br2MgO | 258.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29858-07-9
Summenformel C4H10Br2MgO
Molekulargewicht (g/mol) 258.24
MDL-Nummer MFCD00064500
InChI-Schlüssel JGZKUKYUQJUUNE-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium bromide diethyl etherate, magnesium bromide etherate, magnesium bromide ethyl etherate, grignard reagent
PubChem CID 11010650
IUPAC-Name dibromomagnesium; ethoxyethane
SMILES Br[Mg]Br.CCOCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium bromide ethyl etherate
Farbe Beige bis weiß
Flammpunkt 35°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5)2O·MgBr2
Menge 25 g
Fieser 01,629; 07,218; 13,259; 17,174
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 258.24
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver/Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium bromide ethyl etherate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.