Learn More
Magnesiumbromid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10715341 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10715341 500 g Pulver im Kunststoffgefäß 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10715341 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/0400/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 165°C
CAS 13446-53-2
Farbe Weiß
pH 6.5 to 8.0
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Summenformel Br2H12MgO6
MDL-Nummer MFCD00149780
Synonym acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide
InChI-Schlüssel LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
IUPAC-Name Magnesium;dibromid;hexahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 292.20
PubChem CID 17749097
Formelmasse 292.21g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium bromide hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.