Learn More
Magnesiumbromid-Hexahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418630
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11418630 100 g 100 Gramm
11428630 500 g 500 Gramm
11408630 2 kg 2 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11418630
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 046120.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13446-53-2 | Br2H12MgO6 | 292.20 g/mol
Magnesium bromide hexahydrate is used as flame retardant. Used as source of magnesium ion and a co-factor for many enzymes including deoxyribonuclease (DNase) and various restriction enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-53-2
Summenformel Br2H12MgO6
Molekulargewicht (g/mol) 292.20
MDL-Nummer MFCD00149780
InChI-Schlüssel LGLXXNHIGIJYQQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym acmc-1bp1b, magnesium bromide-water 1/2/6, magnesium 2+ ion hexahydrate dibromide, magnesium 2+ hexahydrate dibromide, grignard reagent
PubChem CID 17749097
SMILES O.O.O.O.O.O.Br[Mg]Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium bromide hexahydrate
Schmelzpunkt 172°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Kristallin
Menge 100 g
Strukturformel MgBr2·6H2O
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, somewhat soluble in alcohol
IUPAC-Name Magnesium;dibromid;hexahydrat
Formelmasse 292.22 (184.13 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.00 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Magnesium bromide (MgBr2), hexahydrate