Learn More
Magnesium Bromide Hexahydrate, TRC
Artikelnummer. 30468152
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30468152 10 g 10 Gramm
30477737 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 30468152
Marke: Toronto Research Chemicals TRCM11037510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Bromide Hexahydrate
CAS 13446-53-2
Summenformel Br2Mg.6[H2O]
Menge 10 g
Synonym Magnesium Bromide Hexahydrate, Magnesium Dibromide Hexahydrate
InChI-Formel InChI=1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
SMILES Br[Mg]Br
Molekulargewicht (g/mol) 292.21