Learn More
Magnesium Bromide Hexahydrate, TRC
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium Bromide Hexahydrate |
| CAS | 13446-53-2 |
| Summenformel | Br2Mg.6[H2O] |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Magnesium Bromide Hexahydrate, Magnesium Dibromide Hexahydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/2BrH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2 |
| SMILES | Br[Mg]Br |
| Molekulargewicht (g/mol) | 292.21 |